Learn More
Ammonium Thiocyanate, 0.1N Volumetric Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518344 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15518344 1 L Narrow Mouth Polyethylene Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15518344 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 562702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Thiocyanate
Nota nome 0.1N Volumetric Solution
CAS 1762-95-4
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula molecolare CH4N2S
Sinonimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC Name azanium;thiocyanate
Molecular Weight (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Peso formulazione 76.12
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Gravità specifica 1L = 1.10kg