Learn More
Ammonium Thiocyanate, ≥97.5%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15692170 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692170 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
15682170 100 g Flacone in polietilene 100g
15602180 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15692170 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 2219882.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥97.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1762-95-4
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.117
Numero MDL MFCD00011428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Thiocyanate
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NH4SCN
Beilstein 3595135
Peso formulazione 76.12g/mol
Percent Purity ≥97.5%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Residuo dopo la combustione ≤0.025%