Learn More
Ammonium thiocyanate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M NH4SCN (0.1N), Solstice
Codice prodotto. 15615190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15615190 1 Pc. Pezzo
15625190 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15615190 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 380201EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-04-2027
Aggiungi al carrello
for 1L standard solution, 0.1 M NH4SCN (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1762-95-4
Formula molecolare CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.117
Numero MDL MFCD00011428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium thiocyanate concentrate
Forma fisica Liquid
Quantità 1 Pc.
Formula lineare NH4SCN
Numero UN UN3082
Beilstein 3595135
Peso formulazione 76.12g/mol
Grado Volumetric
Imballaggio Ampoule