Learn More
Ammonium thiocyanate solution, Volumetric, 0.1 M NH4SCN (0.1N), Solstice
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Materiale o nome chimico | Ammonium thiocyanate solution |
| Nota nome | Volumetric, 0.1 M NH4SCN (0.1N) |
| CAS | 1762-95-4, 7732-18-5 |
| CAS min. % | ≥99.0000% |
| CAS max % | ≤1.0000% |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 1 L |
| Formula molecolare | CH4N2S |
| Formula lineare | NH4SCN |
| Vedi altri risultati |