Learn More
Ammonium Thiocyanate, TRC
Codice prodotto. 30010684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30010684 100 mg 100mg
30010916 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010684 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634070100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1762-95-4
Formula molecolare C N S . H4 N
Molecular Weight (g/mol) 76.12
Sinonimo Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium thiocyanate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Peso formulazione 76.0095