Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium thiosulfate |
| Punto di fusione | 150.0°C |
| Nota nome | Extra Pure |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (Iodimetry) |
| Formula lineare | (NH4)2S2O3 |
| Indice di Merck | 15, 559 |
| Vedi altri risultati |