Specifica
| Punto di fusione | 150°C |
| CAS | 7783-18-8 |
| Colore | White |
| pH | 6.2 to 7.0 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| Formula molecolare | H8N2O3S2 |
| Numero MDL | 15965 |
| InChI Key | XYXNTHIYBIDHGM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.OS(O)(=O)=S |
| Vedi altri risultati |