Learn More
Ammonium titanyl oxalate monohydrate, 98%, pure
Codice prodotto. 10764733 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764733 10 g Glass Bottle 10g
10140452 100 g Flacone in plastica 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764733 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212730100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10580-03-7 | C4H8N2O9Ti | 275.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10580-03-7
Formula molecolare C4H8N2O9Ti
Molecular Weight (g/mol) 275.98
Numero MDL MFCD00149620
InChI Key VBUNWMBOVJSSMH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV)
IUPAC Name diammonium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
SMILES [NH4+].[NH4+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium titanyl oxalate monohydrate
Colore White to Beige
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare (NH4)2TiO(C2O4)2·H2O
Indice di Merck 10,584
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 294.02
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium titanyl oxalate monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.