Learn More
Ammonium trifluoroacetate, 98%
Descrizione
Used in the synthesis of hexafluoro-2-aminopentan-4-one ligand and in tuning and calibrating new liquid chromatography/mass spectrometry systems. Applications of ammonium trifluoroacetate as an additive for elution of chiral acids and bases from derivatized polysaccharide stationary phases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Used in the synthesis of hexafluoro-2-aminopentan-4-one ligand and in tuning and calibrating new liquid chromatography/mass spectrometry systems. Applications of ammonium trifluoroacetate as an additive for elution of chiral acids and bases from derivatized polysaccharide stationary phases
Solubility
Soluble in Water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, water, moisture. Keep under dry inert gas.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium trifluoroacetate |
| Punto di fusione | 123°C to 126°C |
| Formula lineare | CF3COONH4 |
| Quantità | 25 g |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water. |
| Peso formulazione | 131.05 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonium trifluoroacetate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium trifluoroacetate