Learn More
Ammonium Trifluoroacetate, ≥99.0% (NT), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15677400 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 15677400
Marca: Honeywell-Fluka 898951G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for mass spectrometry,≥99.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium trifluoroacetate
Punto di fusione 123°C to 125°C
CAS 3336-58-1
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 1 g
Formula molecolare C2H5F3NO2
Formula lineare CF3CO2NH4
Numero MDL MFCD00012615,MFCD03095537
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name azanium;2,2,2-trifluoroacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 132.06
PubChem CID 86601334
Peso formulazione 131.05g/mol
Percent Purity ≥99.0% (NT)