Learn More
Ammonium Trifluoroacetate, Solstice
Codice prodotto. 15611580
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15611580 10 g 10g
15621580 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15611580 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1783910G
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
for HPLC,≥99.0% (NT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3336-58-1
Formula molecolare C2H5F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 132.06
Numero MDL MFCD00012615,MFCD03095537
InChI Key YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC Name azanium;2,2,2-trifluoroacetic acid
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Trifluoroacetate
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Formula lineare CF3CO2NH4
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Peso formulazione 131.05g/mol
Percent Purity ≥99% (NT)