Learn More
Ammonium trifluoromethanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 10074923 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10074923 5 g Glass bottle 5g
10646894 25 g Glass bottle 25g
10608434 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10074923 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 388730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.65€
    69.10€ / 5g
    Risparmia 4.55€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38542-94-8
Formula molecolare CH4F3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 167.11
Numero MDL MFCD00075332
InChI Key BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
IUPAC Name azanium;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 225°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 167.11
Percent Purity 99%