Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonium trifluoromethanesulfonate |
| Punto di fusione | 225°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
| Quantità | 25 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Peso formulazione | 167.11 |
| Percent Purity | 99% |