Learn More
Amodiaquine N-Oxide, Mikromol™
Codice prodotto. 30050288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050288 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050288 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0617.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amodiaquine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amodiaquine N-Oxide
CAS 102391-07-1
Nomi componenti o analita Amodiaquine N-Oxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H22 Cl N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethyloxidoamino)methyl]-, Phenol, 4-[(7-chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]-, N-oxide, Amodiaquine N-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C20H22ClN3O2/c1-3-24(26,4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CC[N+]([O-])(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC Name N-[[5-[(7-chloroquinolin-4-yl)amino]-2-hydroxyphenyl]methyl]-N-ethylethanamine oxide
Molecular Weight (g/mol) 371.86
Quantità 25 mg
Peso formulazione 371.1401 g/mol