Learn More
Amoxapine, 1mg/ml in Methanol, Lipomed
Codice prodotto. 30462144
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462144 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30462144 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMAMX1900FB1LM
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Amoxapine, 1mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amoxapine
CAS 14028-44-5
Nomi componenti o analita Amoxapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 Cl N3 O
Concentrazione 1 mg/mL
Sinonimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC Name 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4 ]benzoxazepine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 313.78
Quantità 1 mL
Peso formulazione 313.0982 g/mol