Learn More
Amoxapine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459875
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459875 250 mg 250mg
16442236 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16459875 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0991
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
MedChemExpress Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Amoxapine is a tetracyclic antidepressant of the dibenzoxazepine family, though it is often classified as a secondary amine tricyclic antidepressant.
Specifica
Materiale o nome chimico Amoxapine
CAS 14028-44-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16ClN3O
Quantità 250 mg
Sinonimo CL-67772
Informazioni di solubilità DMSO : 8.33 mg/mL (26.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2N=C3N4CCNCC4)C3=C1
Molecular Weight (g/mol) 313.78
Peso formulazione 313.78
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only