Learn More
Amoxapine, Mikromol™
Codice prodotto. 17944316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17944316 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17944316 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1773.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amoxapine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amoxapine
CAS 14028-44-5
Nomi componenti o analita Amoxapine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H16 Cl N3 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI Formula InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC Name 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepine
Molecular Weight (g/mol) 313.78
Quantità 250 mg
Peso formulazione 313.0982 g/mol