Learn More
Amoxapine, TRC
Codice prodotto. 30135790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135790 100 mg 100mg
30138413 10 g 10g
17993605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135790 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA634230100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14028-44-5
Formula molecolare C17 H16 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 313.78
Sinonimo 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, CL 67772, Demolox, Moxadil, Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
IUPAC Name 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepine
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Amoxapine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H16ClN3O/c18-12-5-6-15-13(11-12)17(21-9-7-19-8-10-21)20-14-3-1-2-4-16(14)22-15/h1-6,11,19H,7-10H2
Peso formulazione 313.0982