Learn More
Amoxicillin Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 17690887 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17690887 1 g 1g
17600897 5 g 5g
17610897 10 g 10g
17620897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17690887 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219014501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.30€
    44.10€ / 1g
    Risparmia 2.20€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
CAS: 26787-78-0 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.404 g/mol
Identificatori chimici
CAS 26787-78-0
Formula molecolare C16H19N3O5S
Molecular Weight (g/mol) 365.404
InChI Key LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
Sinonimo Amoxycillin, Amolin, AMPC
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Amoxicillin
Tipo Amoxicillin
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 g
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Peso formulazione 365.4
Percent Purity 95.0 to 102.0%
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amoxicillin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: amoxicillin