missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amoxicillin Diketopiperazine, TRC

Codice prodotto. 30006873
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006873 50 mg 50mg
17900795 5 mg 5mg
17912915 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30006873 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63423450MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 94659-47-9
Formula molecolare C16 H19 N3 O5 S
Molecular Weight (g/mol) 365.4
Sinonimo (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Amoxicillin Trihydrate Imp. C (EP), Amoxicillin Diketopiperazines
IUPAC Name (4S)-2-[5-(4-hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMILES CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccc(O)cc3

Specifica

Materiale o nome chimico (4S)-2-[5-(4-Hydroxyphenyl)-3,6-dioxopiperazin-2-yl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Amoxicillin Diketopiperazines)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-14(25-16)10-13(22)17-9(12(21)18-10)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,19-20H,1-2H3,(H,17,22)(H,18,21)(H,23,24)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1
Peso formulazione 365.1045
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.