Learn More
Amoxicillin, MedChemExpress
Descrizione
Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amoxicillin |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 26787-78-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H19N3O5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Amoxycillin |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 83.33 mg/mL (228.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only