Learn More
Amoxicillin trihydrate, MedChemExpress
Descrizione
Amoxicillin (Amoxycillin) trihydrateis an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin trihydrateis inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amoxicillin trihydrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 61336-70-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H25N3O8S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Amoxycillin trihydrate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only