Learn More
Amoxicillin trihydrate
Codice prodotto. 15433909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15433909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15433909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J61290.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
A semi-synthetic antibiotic similar to penicillin | CAS: 61336-70-7 | C16H25N3O8S | 419.449 g/mol
Amoxicillin trihydratesemi-synthetic antibiotic related to Penicillin which has antibacterial poperties. It is used for treatment of a variety of bacterial infections. It is used as a pharmaceutical product as a antibiotic agent, anti-infective drug raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amoxicillin trihydratesemi-synthetic antibiotic related to Penicillin which has antibacterial poperties. It is used for treatment of a variety of bacterial infections. It is used as a pharmaceutical product as a antibiotic agent, anti-infective drug raw materials.
Solubility
Soluble in water at 3.4mg/ml.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 61336-70-7
Formula molecolare C16H25N3O8S
Molecular Weight (g/mol) 419.449
Numero MDL MFCD00072029
InChI Key MQXQVCLAUDMCEF-FXHJIJKUSA-N
PubChem CID 124080955
IUPAC Name (2S,5R,6S)-6-[[(2S)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;trihydrate
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C.O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Amoxicillin trihydrate
Tipo Amoxicillin Trihydrate
Forma fisica Powder
Colore White
Quantità 25 g
Beilstein 7507120
Indice di Merck 14,577
Informazioni di solubilità Soluble in water at 3;4mg/ml.
Peso formulazione 419.45 (365.40 Anhydrous)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amoxicillin trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Amoxicillin trihydrate