Learn More
AMOZ-d5, TRC
Codice prodotto. 30338375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338375 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30338375 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6346021MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)
CAS 1017793-94-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 2H5 H10 N3 O3
Quantità 1 mg
Sinonimo 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5), 2-Oxazolidinone-4,4,5-d3, 3-amino-5-(4-morpholinylmethyl-d2)-
InChI Formula InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
IUPAC Name 3-amino-4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morpholin-4-yl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 206.25
Peso formulazione 206.1427
Percent Purity >95