Learn More
AMOZ-d5, TRC
Codice prodotto. 30347031
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347031 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30347031 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63460210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5)
CAS 1017793-94-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 2H5 H10 N3 O3
Quantità 10 mg
Sinonimo 3-Amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone D5 (AMOZ D5), 2-Oxazolidinone-4,4,5-d3, 3-amino-5-(4-morpholinylmethyl-d2)-
InChI Formula InChI=1S/C8H15N3O3/c9-11-6-7(14-8(11)12)5-10-1-3-13-4-2-10/h7H,1-6,9H2/i5D2,6D2,7D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(N)C2([2H])[2H]
IUPAC Name 3-amino-4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morpholin-4-yl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 206.25
Peso formulazione 206.1427
Percent Purity >95