missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AMP Deaminase, Isoform E Mouse, Clone: AMPD3/901, enQuireBio™

Codice prodotto. 15900118
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15900118 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15900118 Fornitore EnquireBio N. del fornitore 272MSM1P1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Specifica

Antigene AMP Deaminase, Isoform E
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Localizzazione cellulare Cell Surface
Classificazione Monoclonal
Clone AMPD3/901
Concentrazione 200μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N. accesso geni NP_001165902
Simboli geni AMPD3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human AMDP3 protein
Peso molecolare dell'antigene ∽90kDa
Controllo positivo RBC. Fetal liver; Spleen or Placenta
Metodo di purificazione Protein A/G Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 272
Content And Storage Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.