Learn More
R&D Systems™ AMP PNP
Codice prodotto. 18775936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18775936 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18775936 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6086/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.41€
    275.10€ / 10mg
    Risparmia 30.31€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Kir6 blocker; non-hydrolyzable AMP analog
AMP PNP is a non-hydrolyzable AMP analog. Kir6 (KATP) channel blocker. Inhibits fast axonal transport and stabilizes the interaction of membranous organelles with microtubules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 72957-42-7
Quantità 10 mg
Solubilità Soluble to 50mM in water
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C10H13Li4N6O12P3
Peso formulazione 529.93g/mol
Colore White
Product Type Inhibitor
For Research Use Only