Learn More
AMPD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene AMPD1
Concentrazione 0.13 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16899254
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19780-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16889254
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
19780-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to AMPD1.
AMP deaminase (AMPD) is an allosteric enzyme involved in the regulation of adenosine metabolism. It catalyzes a central reaction in purine nucleotide biosynthesis where AMP is deaminated to IMP, liberating ammonia. There are three functional isoforms of AMPD. AMPD1 (E.C. No 3.5.4.6. ) is the skeletal muscle-specific isoform M located in type II muscle fibers, neuromuscular junctions and in capillaries. This protein is the predomit member of AMPD multi-gene family and is considered as the sensor of the cell′s changing energy requirements. AMPD1 deficiency causes irregular muscle metabolism due to lower rate of ATP degradation, phosphocreatine hydrolysis and accumulation of lactic acid. Mutated AMPD1 expression has been detected in neuromuscular disorders, exercise-induced skeletal muscle myopathies and congestive heart failures due to coronary artery diseases.
Specifica
Specifica
AMPD1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P10759, P23109, Q3V1D3
229665, 25028, 270
Peptide
Primary
-20°C
AMPD1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AMP deaminase 1, AMP deaminase isoform M, AMPD1, MAD, MADA, Myoadenylate deaminase
Ampd1
IgG
Antigen Affinity Chromatography