Learn More
R&D Systems™ Amphotericin B
Codice prodotto. 18769596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18769596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18769596 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6930/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.70€
    343.35€ / 100mg
    Risparmia 35.35€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Forms monovalent ion channels in lipid bilyers
Amphotericin B forms nonselective monovalent ion channels within lipid bilayers. Amphotericin B binds ergosterol in the cell membrane. Antifungal and antiprotozoal.
For more information about how Amphotericin B may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 1397-89-3
Quantità 100 mg
Solubilità Soluble to 20 mM in DMSO
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C47H73NO17
Peso formulazione 924.09
Product Type Antifungal
Purezza 90%