Learn More
Amphotericin B, Antibiotic Solution, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11410435 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
20mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410435 20 mL 20mL
11420435 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410435 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091672346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.80€
    49.35€ / 20mL
    Risparmia 2.45€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2027
Antibiotic solution Concentration: 250μg/mL Effective against yeast and fungi
Identificatori chimici
CAS 1397-89-3 , 7732-18-5
Formula molecolare C47H73NO17
Molecular Weight (g/mol) 924.09
Numero MDL MFCD00877763
InChI Key APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Sinonimo Fungizone
PubChem CID 134129663
IUPAC Name (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Forma fisica Liquid
Colore Yellow
Quantità 20 mL
Grado Not Available