Learn More
Amphotericin B, Antibiotic Solution, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11420435 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
20mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420435 50 mL 50mL
11410435 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420435 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091672348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.30€
    74.55€ / 50mL
    Risparmia 3.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Antibiotic solution Concentration: 250μg/mL Effective against yeast and fungi
Identificatori chimici
CAS 1397-89-3
Formula molecolare C47H73NO17
Molecular Weight (g/mol) 924.09
Numero MDL MFCD00877763
InChI Key APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Sinonimo Fungizone
PubChem CID 134129663
IUPAC Name (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL
Grado Not Available
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.