Learn More
Amphotericin B, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488176
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488176 100 mg -
16422099 1 g 1g
16452066 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488176 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0221
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Amphotericin B is a polyene antifungal agent against a wide variety of fungal pathogens. It binds irreversibly to ergosterol, resulting in disruption of membrane integrity and ultimately cell death.
Amphotericin B is a polyene antifungal agent against a wide variety of fungal pathogens. It binds irreversibly to ergosterol, resulting in disruption of membrane integrity and ultimately cell death.
Specifica
Materiale o nome chimico Amphotericin B
Forma fisica Powder
CAS 1397-89-3
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C47H73NO17
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (54.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]([C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](C)OC1=O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C1)(O)O3
Molecular Weight (g/mol) 924.08
Peso formulazione 924.08
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only