Learn More
Amphotericin B (Yellow Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10477963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10477963 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10477963 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP928250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Amphotericin B is an antibiotic used for controlling microbial contamination in tissue culture applications
  • Amphotericin B acts by increasing fungal plasma membrane permeability which ultimately leads to fungal cell death
  • Effective in concentration ranges from 0.25 to 2.50 μg/mL
  • Intended for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Forma fisica Solid
CAS 1397-89-3
Punto di fusione 170°C
Residuo della combustione < 0.5%
Perdita all'essiccatura < 5.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 900μg/mg
Colore Yellow
Quantità 250 mg
Formula molecolare C47H73NO17
Numero MDL MFCD00877763
Indice di Merck 15, 582
InChI Key APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
IUPAC Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
Molecular Weight (g/mol) 924.09
PubChem CID 134129663
Peso formulazione 924.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amphotericin B