Learn More
Amphotericin B (Yellow Solution/250μg/mL), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10746254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
50 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
20mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746254 50 mL Poly Bottle 50mL
10346503 20 mL Poly Bottle 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10746254 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP264550
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Amphotericin B is effective against yeast and fungi. An antibiotic solution used in cell biology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1397-89-3
Formula molecolare C47H73NO17
Molecular Weight (g/mol) 924.09
Numero MDL MFCD00877763
InChI Key APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC Name (1S,3R,18S,19R,20R,21S,25R,27R,30R,31R,33S,35R,37S,38R)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,30,31,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,12,14,16-heptaene-38-car
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Nota nome 250μg/mL
Forma fisica Liquid
Imballaggio Poly Bottle
Sterilità Filter Sterilized
Colore Yellow
Quantità 50 mL
Punti di ebollizione 100°C
Indice di Merck 15, 582
Peso formulazione 924.1