Learn More
Amphotericin B (Yellow Solution/250μg/mL), Fisher BioReagents
50.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21971" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21971" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
20 mL
50 mL
Imballaggio:
Poly Bottle
Descrizione
Amphotericin B is effective against yeast and fungi. An antibiotic solution used in cell biology.
Specifica
Materiale o nome chimico | Amphotericin B |
Tipo | Amphotericin B |
Nota nome | 250μg/mL |
Forma fisica | Liquid |
Indice di Merck | 15, 582 |
Imballaggio | Poly Bottle |
Peso formulazione | 924.1 |
Sterilità | Filter Sterilized |
Colore | Yellow |
Quantità | 20 mL |