Learn More
Ampicillin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482209
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16482209 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0522
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Ampicillin
Forma fisica Powder
CAS 69-53-4
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H19N3O4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin
Informazioni di solubilità 0.1 M NaOH : 25 mg/mL (71.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 349.4
Peso formulazione 349.4
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only