Learn More
Ampicillin sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492209
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492209 1 g 1g
16410978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492209 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0522A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Ampicillin sodium (D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt) is a broad-spectrum beta-lactam antibiotic against a variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Ampicillin sodium
Forma fisica Powder
CAS 69-52-3
Colore White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H18N3NaO4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo D-(-)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (538.52 mM) ∣DMSO : 200 mg/mL (538.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC([C@@H](C3=CC=CC=C3)N)=O)([H])SC1(C)C)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 371.39
Peso formulazione 371.38
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only