Learn More
Ampicillin Sodium Salt (Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10193433
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10193433 5 g Poly Bottle 5g
10419313 25 g Poly Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10193433 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP17605
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
For selection for ampicillin resistance in mutated and transformed cells | CAS: 69-52-3 | C16H21N3NaO4S | 374.411 g/mol
For selection for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
For selection for ampicillin resistance in mutated and transformed cells. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69-52-3
Formula molecolare C16H21N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 374.411
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Sinonimo Ampicillin
PubChem CID 131673879
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifications
Materiale o nome chimico Ampicillin Sodium Salt
Tipo Ampicillin Sodium Salt
Forma fisica Solid
pH 8.0 to 10.0
Punto di fusione 215°C
Imballaggio Poly Bottle
Potency Inclusive between 845μg/mg
Acqua 2% Max.
Colore White
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 583
Peso formulazione 371.39
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ampicillin Sodium Salt
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .