Learn More
Ampicillin Sodium Salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11404592 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11404592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11404592 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219014805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.05€
    72.45€ / 5g
    Risparmia 3.60€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Broad-spectrum beta-lactam antibiotic powder for use in cell culture and molecular biology applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Ampicillin sodium salt
Tipo Ampicillin Sodium Salt
Forma fisica Powder
CAS 69-52-3
Quantità 5 g
Formula molecolare C16H21N3NaO4S
Sinonimo Aminobenzylpenicillin Sodium Salt
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
Molecular Weight (g/mol) 374.411
PubChem CID 131673879
Peso formulazione 371.4
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ampicillin Sodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.