Learn More
Ampicillin sodium salt
Descrizione
Ampicillin sodium salt is a reagent for transformed cells expressing beta-lactamase. It acts as a structural analogue of acyl-D-alanyl-D-alanine, acylates the transpeptidase enzyme and prevents the cross-linking of the peptidoglycan of the cell wall necessary for the growth of the bacterium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Ampicillin sodium salt is a semi-synthetic derivative of penicillin with a broad-spectrum antibacterial activity against several species, including Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Ralstonia solanacearum
• It can inhibit bacterial cell wall synthesis by binding to penicillin-binding proteins, inhibiting peptidoglycan synthesis, which is an essential component of the bacterial cell wall
Application
• Ampicillin sodium salt has been used as a reagent for transformed cells that express β-lactamase
• It can be used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells
• Ampicillin sodium salt acts as a structural analog of acyl-D-alanyl-D-alanine, acylates the transpeptidase enzyme preventing the cross-linking of the cell wall peptidoglycan, which is necessary for the growth of the bacterium
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ampicillin sodium salt |
| Tipo | Ampicillin Sodium Salt |
| Forma fisica | Powder |
| Punto di fusione | 215°C |
| Colore | White |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 4119211 |
| Indice di Merck | 14,586 |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water; Sparingly soluble in acetone |
| Peso formulazione | 371.39 |
Sicurezza e movimentazione
- Ampicillin sodium salt
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ampicillin sodium salt