Learn More
Ampicillin Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ampicillin Sodium |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1 |
| Peso formulazione | 371.0916 |