Learn More
Ampicillin Sodium Salt, Ultrapure, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15865088 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15865088 100 g Flacone in plastica 100g
15845088 5 g Flacone in plastica 5g
15855088 25 g Flacone in plastica 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15865088 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J11259.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-52-3
Formula molecolare C16H21N3NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 374.411
Numero MDL MFCD00064313
InChI Key BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
Sinonimo ampicillin sodium
PubChem CID 131673879
IUPAC Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Ampicillin Sodium Salt
Punto di fusione 215°C
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Beilstein 4119211
Peso formulazione 371.39
Grado Ultrapure
Imballaggio Flacone in plastica