missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ampiroxicam, MedChemExpress

Codice prodotto. 16483387
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483387 50 mg 50mg
16417368 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16483387 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17484

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.

Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.

Specifica

Materiale o nome chimico Ampiroxicam
CAS 99464-64-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H21N3O7S
Quantità 50 mg
Sinonimo CP 65703
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (111.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(OC(C1=CC=CC=C12)=C(C(NC3=NC=CC=C3)=O)N(C)S2(=O)=O)C)OCC
Molecular Weight (g/mol) 447.46
Peso formulazione 447.46
Percent Purity 98.43%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.