Learn More
Ampiroxicam, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Ampiroxicam |
| CAS | 99464-64-9 |
| Formula molecolare | C20 H21 N3 O7 S |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H21N3O7S/c1-4-28-20(25)30-13(2)29-18-14-9-5-6-10-15(14)31(26,27)23(3)17(18)19(24)22-16-11-7-8-12-21-16/h5-13H,4H2,1-3H3,(H,21,22,24) |
| SMILES | CCOC(=O)OC(C)OC1=C(N(C)S(=O)(=O)c2ccccc12)C(=O)Nc3ccccn3 |
| IUPAC Name | ethyl 1-[[2-methyl-1,1-dioxo-3-(pyridin-2-ylcarbamoyl)-1λ^{6},2-benzothiazin-4-yl]oxy]ethyl carbonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 447.46 |
| Peso formulazione | 447.11 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?