Learn More
Contec™ Panni per camere bianche Amplitude™ EcoCloth™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 pollici (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Förpackningsstorlek:
pezzi 1200
pezzi 2100
pezzi 3600
pezzi 6000
Beskrivning
- Realizzati in tessuto non tessuto resistente e durevole in poliestere/cellulosa idroaggrovigliata
- Dispositivo di pulizia economico e leggero, ideale per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti sterili; eccellente per l’uso in applicazioni meno critiche
- Eccezionalmente assorbente in termini di rapporto peso-capacità
- Bassi livelli di particelle ed estraibili
- In confezione doppia per preservare l'integrità del prodotto
- Consigliato per l’uso in camere sterili di classe ISO 6 e superiori
- Pulizia generica nei settori biotecnologico, farmaceutico, dei dispositivi medici e simili
- Progettati per applicazioni non abrasive
Beställningsinfo
Peso base: 54,2 g/m2.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Panni per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30,5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 12 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 30,5 cm |
| Materiale | Poliestere, cellulosa |
| Assorbanza | Intrinseco: 6,4 ml/g; Estrinseco: 356 ml/m² |
| Peso base | 57 |
| Certificazione/Conformità | Classe ISO 6 |
| Dimensioni (L x P) | 12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm) |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering