Learn More
Contec™ Panni per camere bianche Amplitude™ EcoCloth™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 17444502 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm)
4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
6 x 6 pollici (15,24 x 15,24 cm)
9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 2100
pezzi 3600
pezzi 6000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17444502 4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm) pezzi 1200
17899950 6 x 6 pollici (15,24 x 15,24 cm) pezzi 6000
16615514 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm) pezzi 3600
16625514 12 x 12 pollici (30,48 x 30,48 cm) pezzi 2100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17444502 Fornitore Contec™ N. del fornitore AMEC0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.90€
    34.90€ / pezzi 1200
    Risparmia 6.00€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Grazie alla struttura leggera, offrono una maggiore capacità di assorbimento e prestazioni economiche. I panni per camera bianca Amplitude™ EcoCloth™ Contec™ superano per assorbenza i panni di cellulosa/poliestere di peso standard della stessa categoria. Sono ideali per la pulizia dei prodotti prima dell’introduzione nella camera bianca.
  • Realizzati in tessuto non tessuto resistente e durevole in poliestere/cellulosa idroaggrovigliata
  • Dispositivo di pulizia economico e leggero, ideale per pulire e assorbire le fuoriuscite in ambienti sterili; eccellente per l’uso in applicazioni meno critiche
  • Eccezionalmente assorbente in termini di rapporto peso-capacità
  • Bassi livelli di particelle ed estraibili
  • In confezione doppia per preservare l'integrità del prodotto
  • Consigliato per l’uso in camere sterili di classe ISO 6 e superiori
  • Pulizia generica nei settori biotecnologico, farmaceutico, dei dispositivi medici e simili
  • Progettati per applicazioni non abrasive
Order Info
Peso base: 54,2 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panni per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 pollici
Larghezza (sistema metrico) 10 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Assorbanza Intrinseco: 6,4 ml/g; Estrinseco: 356 ml/m²
Peso base 57
Certificazione/Conformità Classe ISO 6
Dimensioni (L x P) 4 x 4 pollici (10,16 x 10,16 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Camera bianca