Learn More
Contec™ Panni in poliestere idrolegati Amplitude™ Lambda™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15114599 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 2700
Codice prodotto. 15114599
Marca: Contec™ AMLA0002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offrono un'eccezionale assorbenza in un panno multiuso. I panni in poliestere idrolegati Contec™ Amplitude™ Lambda™ sono realizzati in tessuto non tessuto e sono resistenti e durevoli anche da bagnati.
  • Tessuto idrolegato resistente e durevole
  • Bassi livelli di particelle e residui
  • Estremamente assorbente
  • Per operazioni di pulizia generiche nell’industria delle biotecnologie, farmaceutica, di semiconduttori, elettronica, di dispositivi medicali e circuiti stampati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere, cellulosa
Assorbanza Intrinseco: 4.36 ml/g Estrinseco: 295 ml/m²
Struttura Idrolegato
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Sterilità Non sterile