Learn More
Contec™ Salviette termosaldate di peso standard Amplitude™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17983752 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
75 salviette/busta, 16 buste/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione unitSize
17983752 75 salviette/busta, 16 buste/confezione pezzi 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17983752 Fornitore Contec™ N. del fornitore AMVS0001
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pulizia delle superfici in modo efficace senza graffiare. Le salviette termosaldate di peso standard Contec™ Amplitude™ sono realizzate con tessuto lavorato di filamenti di poliestere che conferiscono una superficie morbida e striata.
  • Superficie del panno morbida e striata per una pulizia efficace senza graffiare
  • Taglio al laser, che sigilla le fibre ai bordi
  • Realizzato in tessuto lavorato con filamento di poliestere
  • Confezionato in una camera sterile di classe ISO 4 per ridurre ulteriormente la contaminazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno termosaldante
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22,86 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22,86 cm
Materiale Poliestere
Bordi Taglio laser
Dimensioni (L x P) 9 x 9 pollici (22,86 x 22,86 cm)
Quantità confezione 75 salviette/busta, 16 buste/confezione
Sterilità Non sterile