Learn More
Contec™ Panni lavorati a maglia StandardWeight Amplitude™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16011412 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1800
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
16011412 23 x 23 cm (9 x 9 pollici) pezzi 1800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16011412 Fornitore Contec™ N. del fornitore AMVL0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    493.00€
    420.52€ / pezzi 1800
    Risparmia 72.48€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni lavorati a maglia StandardWeight Amplitude™ sono panni in tessuto interlock di poliestere con bordi sigillati.
  • I panni a maglia Amplitude sono leggeri, in 100% poliestere interlock, con una superficie morbida e testurizzata, per una pulizia efficace senza graffi.
  • I panni sono realizzati con tessuto di filamenti di poliestere lavorati a maglia.
  • Hanno una buona capacità di assorbimento dei solventi e generano un livello estremamente basso di particelle e fibre.
  • I panni vengono lavati e confezionati in una camera bianca di classe ISO 4 per ridurre ulteriormente la contaminazione.
  • I panni sono tagliati al laser, che sigilla le fibre ai bordi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Monouso Monouso
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile