Learn More
Amprenavir, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493566
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493566 25 mg 25mg
16489827 5 mg 5mg
16453357 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16493566 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY17430
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Amprenavir
CAS 161814-49-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H35N3O6S
Quantità 25 mg
Sinonimo VX-478
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.77 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 505.63
Peso formulazione 505.63
Percent Purity 98.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only